Przejdź do
B7260
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
Bz-Arg-AMC hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
966,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.94
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
966,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)c3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
General description
A sensitive fluorogenic substrate for papain and trypsin.
Application
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a substrate for trypsin-like proteolysis of peptide in red blood cells
  • as a substrate for midgut proteases of Pieris brassicae
  • as a substrate in screening serine protease activity of venom
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2027B3133B3279
description
protease substrate
description
cathepsin H substrate
description
≥99% (TLC), suitable for substrate for trypsin
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
acetone: water (1:1): 50 mg/mL
solubility
acetone: water (1:1): 40.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)