Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2090,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
bovine
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
indirect ELISA: 1:150,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Alb(280717)
General description
Immunogen
Application
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description fractionated antiserum, lyophilized powder | description affinity isolated antibody | description whole antiserum | description clone BSA-33, purified from hybridoma cell culture |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form fractionated antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| technique(s) indirect ELISA: 1:150,000 | technique(s) indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL (using 5μg/mL BSA for coating), immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg | technique(s) indirect ELISA: 1:200,000, quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL | technique(s) dot blot: suitable, indirect ELISA: 1:1,000 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Bovine Albumin antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?