Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 960,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
575,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description whole antiserum, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) radioimmunoassay: suitable | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800, western blot: 1:400,000-1:800,000 using using an assay detecting actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well), direct ELISA: 1:200,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate biotin conjugate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Biotin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?