Przejdź do
B7541
(2R,3R,4E)-1,3-O-Benzylidene-4-octadecene-1,2,3-triol
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H40O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.58
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H]1O[C@H](OC[C@H]1O)c2ccccc2
Other Notes
Protected alcohol analog of D-sphingosine.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)