Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.34
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
28347
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO: ≤20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NN)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H18N4O2S/c11-14-8(15)4-2-1-3-7-9-6(5-17-7)12-10(16)13-9/h6-7,9H,1-5,11H2,(H,14,15)(H2,12,13,16)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
KOZWHQPRAOJMBN-ZKWXMUAHSA-N
General description
Application
(+)-Biotin hydrazide has been used:
- the modification of alginate
- for the labelling of mitochondrial proteins from non-muscle tissues
- as a component of glycoprotein staining solution
- in periodic acid-biotin-hydrazide (PABH) assay for mucins
- for labeling surface functional groups, biologically active molecules such as antibodies, lectins, sugars, nucleic acids or molecules with free carboxylic or keto groups.
- for coupling to glycoproteins through the carbohydrate by hydrazone formation
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?