Przejdź do
B8126
Boc-L-Orn-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4/c1-10(2,3)16-9(15)12-6-4-5-7(11)8(13)14/h7H,4-6,11H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
GLZZMUULAVZVTA-ZETCQYMHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)