Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
buffered aqueous solution
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
22 kDa by SDS-PAGE (reducing)
3500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Regulates outer mitochondrial membrane permeability, pro-apoptotic, causes release of cytochrome c from mitochondrial intermembrane space to cytosol.
Physical form
Solution, 0.2 μm filtered, in 25 mM HEPES, pH 7.5, and 0.1 M KCl.
Analysis Note
Measured by its ability to induce cytochrome c release from isolated mouse liver mitochondria.
Other Notes
Human BID (195 amino acid residues) is a member of the Bcl-2 family (accession number NM 001196).
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| mol wt 22 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt - | mol wt - |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized | form - |
| Gene Information human ... BID(637) | Gene Information human ... BID(637) | Gene Information human ... BID(637) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Not applicable
Co się dzieje?
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?