Przejdź do
B8563
Aniline Blue solution
2.5% in 2% acetic acid
Synonim(y):
Acid blue 93; Cl 42780
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H25N3O9S3Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
737.73
MDL number:
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
2.5% in 2% acetic acid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
solubility
water: soluble
λmax
0.21-0.37 at 597-603 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N(c2ccc(cc2)C(=C4C=CC(=Nc5ccccc5)C=C4)c3cc(c(cc3)N)C)c1ccccc1
InChI
1S/C32H27N3/c1-23-22-26(16-21-31(23)33)32(24-12-17-29(18-13-24)34-27-8-4-2-5-9-27)25-14-19-30(20-15-25)35-28-10-6-3-7-11-28/h2-22,34H,33H2,1H3
InChI key
LBLFVSANTXZPEX-UHFFFAOYSA-N
General description
Aniline Blue is the traditional name applied to anionic dyes produced by successive phenylation and sulfonation of basic fuchsine. Aniline blue consists of sulfonation products of variable mixtures of phenylated rosaniline and pararosaniline. It is a mixture of methyl blue and water blue. The dye is also known as cotton blue, and ink blue. Methyl blue of aniline blue belongs to the group of triaminotriphenylmethane dyes.
Application
Aniline blue (also known as cotton blue and ink blue) is a component of commonly used polychrome stains. It is used to stain collagen fibers in tissue sections using Masson′s trichrome protocol for staining multiple components. Collagen is stained blue by this method. The dye is suitable for selective staining of callose in plant specimens and staining histones for assessing nuclear maturity. Heidenhain′s AZAN stain and the Mallory′s polychrome stain both entail staining steps using aniline blue-orange G mixtures. Aniline blue is used in Gomori′s one-step trichrome stain and Mallory′s connective tissue stain for tissue including kidney and intestine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
415049HT10516HT10316
description
2.5% in 2% acetic acid
description
certified by the BSC
description
-
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
concentration
2.5% in 2% acetic acid
concentration
-
concentration
-
concentration
-
color
dark blue
color
brown to very dark brown, and Red to Very Dark Red and Red-Brown and Very Dark Red-Brown
color
-
color
-
form
liquid
form
powder, crystals or granules
form
solution
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a suitable replacement for Aniline Blue Water Soluble for endophyte testing?
    1 answer
    1. There is no information that any of dyes have been function tested for Endophyte testing.