Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 257,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1640,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
257,00 zł
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
4.0-6.0 (1 M in H2O)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: <0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99% (titration) | description ≥99% (titration) | description Redi-Dri™, ≥99%, free-flowing |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay ≥99% |
| product line BioXtra | product line - | product line Redi-Dri™ |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BICINE
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?