Przejdź do
B8684
Bambuterol hydrochloride
>98% (HPLC), β-adrenoceptor agonist, powder
Synonim(y):
Dimethylcarbmic acid 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1793,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H29N3O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Bambuterol hydrochloride, >98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
H2O: soluble ~33 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
InChI
1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
InChI key
LBARATORRVNNQM-UHFFFAOYSA-N
General description
Bambuterol is present in various tissues, like , intestine, lungs, liver and heart. It is also found in serum.
Application
Bambuterol hydrochloride has been used as a β2-adrenergic receptor (β2-AR) agonist to study its effects on graft versus host disease (GVHD) while preserving the graft-versus-tumor (GvT) effect. It has also been used in the preparation of bambuterol-poly vinyl chloride (Bb-PVC) membrane sensors for the determination of bambuterol in the pharmaceutical dosage form.
Biochem/physiol Actions
β-adrenoceptor agonist; bronchodilator; anti-asthmatic; terbutaline prodrug
Bambuterol hydrochloride is used for prophylaxis and also to treat chronic bronchitis and chronic asthma in pediatrics.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B025000094972SML0787
description
>98% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble ~33 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
off-white
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bambuterol hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)