Przejdź do
B8936
Betulinic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-20(29)-lupaene-28-oic acid, Lupatic acid, Mairin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
284,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
963,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H48O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
456.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
207-448-8
MDL number:
eCl@ss:
32150313
284,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
General description
Betulinic acid (BetA) is a natural product mostly sourced from the birch tree (Betula spp.). This pentacyclic lupanetype triterpenoid is also associated with other species such as Syzygium spp., Diospyros spp., Ziziphus spp., and Paeonia spp..
Application
Betulinic acid (BetA) has been used:
  • to test its effects as an antiviral agent against Dengue virus (DENV)
  • as a sterol regulatory element-binding protein (SREBP) inhibitor to repress the lipid metabolism and proliferation of clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) cells
  • as a treatment to test its anti-tumor properties for cell viability and apoptotic cell death assays in multiple myeloma models
Biochem/physiol Actions
Betulinic acid, a pentacyclic triterpene, selectively induces apoptosis in tumor cells by directly activating the mitochondrial pathway of apoptosis through a p53- and CD95-independent mechanism.
Betulinic acid displays many biological and pharmacological properties such as anticancer, anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-human immunodeficiency virus (HIV), and anti-malarial properties.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
855057PHL8952991466
Betulinic acid phyproof® Reference Substance
PHL89529
Betulinic acid
description
≥98% (HPLC)
description
technical grade, 90%
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
90%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betulinic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?