Przejdź do
B9031
(−)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves
≥93% (HPLC)
Synonim(y):
Bilobalide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.30
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)[C@]1(O)CC2OC(=O)C[C@@]23C(=O)OC4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
InChI key
MOLPUWBMSBJXER-YDGSQGCISA-N
General description
Bilobalide is a biologically active terpenic trilactone (terpenoid) extracted from Ginkgo biloba. It is synthesized from geranylgeranyl pyrophosphate (GGPP).
Application
(-)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves has been used as a reference substance to study the antimicrobial activity of different fractions of G.biloba leaves against a number of Gram-positive and negative bacteria and yeasts.
Biochem/physiol Actions
Bilobalide is an inducer of cytochrome P450 enzymes CYP3A1 and CYP1A2. It exhibits neuroprotective, anti-inflammatory, anti-oxidative and anti-apoptotic properties. Bilobalide, a γ-aminobutyric acid (GABA) AA-rho, 5-hydroxytryptamine type 3 (5-HT(3)) receptor antagonist, may be used to study the function of these receptors in the brain processes such as cognition and memory. It serves as a specific platelet-activating factor receptor antagonist, which helps in the treatment of cardiovascular (Alzheimer′s disease) and cerebrovascular diseases.
Bioactive terpenoid found in Ginkgo biloba.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79593PHL89167G6910
(-)-Bilobalide phyproof® Reference Substance
PHL89167
(-)-Bilobalide
description
≥93% (HPLC)
description
analytical standard
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
biological source
plant leaves (Ginkgo biloba)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
crystals
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)