Przejdź do
B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H37N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
2710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
InChI key
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BW A868C is a potent, selective DP prostanoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3567SML1913SML1561
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
film
form
-
form
powder
form
film
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
colorless
color
yellow to orange
color
white to beige
color
colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)