Przejdź do
B9183
Przeciwciało anty-HA-Biotyna, mysie przeciwciało monoklonalne
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-HA, Monoclonal Anti-HA-Biotin antibody produced in mouse, Anti-HA, Anti-Influenza Hemagglutinin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
MDL number:
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
HA-7, monoclonal
Application:
WB CL
Citations:
7
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 0.25-0.50 μg/mL using HA tagged fusion proteins in transiently transfected mammalian cell extracts.
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
General description
Przeciwciało monoklonalne Anti-HA Biotin Conjugate rozpoznaje sekwencję znacznika HA na białkach fuzyjnych znakowanych HA, gdy jest wyrażane na N lub C terminalu białka fuzyjnego. Przeciwciało to pochodzi z hybrydomy HA-7, która jest wytwarzana z fuzji mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym resztom aminokwasowym 98-106 (YPYDVPDYA) ludzkiej hemaglutyniny wirusa grypy (HA) znanej jako HA-tag, sprzężonej z KLH. Płyn puchlinowy pobrany z hybrydomy HA-7 jest następnie sprzęgany z biotyną.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to a fragment of human influenza virus hemagglutinin (HA) known as HA-tag, conjugated to KLH
Application
Przeciwciało odpowiednie do immunoblottingu.
Biochem/physiol Actions
The antibody recognizes native as well as denatured-reduced forms of HA-tagged proteins and is reactive with N- or C-terminal HA-tagged fusion proteins expressed in E. coli or in mammalian cells.
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H3663H9658H6908
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
description
clone HA-7, ascites fluid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
HA-7, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Where is the biotin located on the IgG? Additionally, what protocol or method did you follow to biotinylate it?
    1 answer
    1. The specific site of biotin attachment on the IgG molecule has not been determined.
      Additionally, the biotinylation procedure is proprietary and, therefore, cannot be disclosed.
      Helpful?
  2. What is the isotype and light chain for Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 produced in mouse?
    1 answer
    1. Monoclonal Anti-HA antibody clone HA-7 is mouse IgG1, kappa light chain.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.