This product, BIX 01294 trihydrochloride hydrate, is soluble in water to a concentration of at least 20 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł 850,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
850,00 zł
Cena katalogowa1000,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(CCC(CC2)Nc3nc(nc5c3cc(c(c5)OC)OC)N4CCN(CCC4)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C28H38N6O2/c1-32-12-7-13-34(17-16-32)28-30-24-19-26(36-3)25(35-2)18-23(24)27(31-28)29-22-10-14-33(15-11-22)20-21-8-5-4-6-9-21/h4-6,8-9,18-19,22H,7,10-17,20H2,1-3H3,(H,29,30,31)
InChI key
OSXFATOLZGZLSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a histone methylation inhibitor to treat E4 cells for analysing green fluorescent protein (d2EGFP) expression
- to investigate the role of G9a in neuroblastoma tumor growth
- as specific inhibitor of G9a to treat the SK-N-AS, BE(2)-C, SK-N-DZ, SK-N-F1, and SHEP1 neuroblastoma cell lines
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description The Histone Lysine Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 935693-62-2, controls the biological activity of Histone Lysine Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: >20 mg/mL | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
is this product resuspendable on water or on DMSO ?