Przejdź do
B9638
Basal Medium Eagle
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
BME
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32040201
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
398,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.292 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
BME, when properly supplemented, has demonstrated wide applicability, for supporting monolayer growth of a wide variety of normal and transformed cell lines.
Preparation Note
Formulated to contain 9.2 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
Eagle's Basal Medium or BME, developed by Harry Eagle, is one of the most widely used of all synthetic cell culture media.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B1522M0643M0275
description
With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
With Earle′s salts, L-glutamine, and non-essential amino acids, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: no
L-glutamine: 0.292 g/L
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Basal Medium Eagle
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)