Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
WC19.10, monoclonal
Application:
DB, ELISA (d), IHC (p)
Citations:
5
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
WC19.10, monoclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Awidyna jest glikoproteiną (68 kDa) składającą się z czterech identycznych łańcuchów polipeptydowych wyizolowanych z białek jaja kurzego. Monoklonalna anty-awidyna (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanej myszy.
Przeciwciało wiąże się z cząsteczką awidyny bez zakłócania reakcji wiązania biotyny. Produkt reaguje specyficznie z awidyną białka jaja kurzego, ExtrAvidin i ich kompleksami utworzonymi z biotyną. Przeciwciało nie wykazuje reakcji krzyżowej ze streptawidyną.
Immunogen
Oczyszczona awidyna z białka jaja kurzego.
Application
Przeciwciało anty-Avidin-Biotin, Mouse monoclonal zostało użyte do analizy fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) chromosomów X i 8 w limfocytach izolowanych od kobiet.
Biochem/physiol Actions
Awidyna ma wysokie powinowactwo wiązania z witaminą, biotyną. Skoniugowana z biotyną monoklonalna anty-awidyna zwiększa specyficzny kompleks awidyna-biotyna, promując czułość testów immunologicznych awidyna-biotyna.
Physical form
Roztwór dostarczany w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA i 15 mM azydek sodu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?