Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
Cena katalogowa1800,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
7.5 nM Ki
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
H2O: soluble
originator
Bayer
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1ccc(cc1OC)-c2cc3nccn3c(Nc4ncccc4C(N)=O)n2
InChI
1S/C20H18N6O3.ClH.H2O/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19;;/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25);1H;1H2
InChI key
WYXPKEXHEJAVSI-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description The Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, also referenced under CAS 732938-37-8, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications. | description ≥98% (HPLC), powder | description solid, ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, water: 20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility H2O: >8 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic) | storage condition - | storage condition protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?