Przejdź do
B9879
BES
≥99.0% (titration)
Synonim(y):
2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)ethane sulfonic acid, n,n-bis[2-hydroxyethyl]-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)taurine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
722,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H15NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.25
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-465-5
Beilstein/REAXYS Number:
1781572
MDL number:
363,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline
storage condition
dry at room temperature
color
white
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
useful pH range
6.4-7.8
pKa (25 °C)
7.1
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
density
1.30 g/cm3 at 20—25 °C, 1.35 g/cm3 at 20—25 °C
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO5S/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-13(10,11)12/h8-9H,1-6H2,(H,10,11,12)
InChI key
AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, known as BES, is a zwitterionic buffer and a valuable secondary standard in biochemical research. BES, a sulfonic acid-containing cross-linking agent, induces cross-linking between sulfonated polyimide chains in sulfonated polyimide membranes. The useful pH range for BES buffer is 6.4 to 7.8. It is one of the "Good" buffers developed in the 1960s to provide buffering capacity in the pH range of 6.15 to 8.35, making it widely applicable in biochemical studies. BES buffer is suitable for use in systems where the formation of a calcium phosphate-DNA complex is desirable (Absorbance: < 0.05 at 260 nm, 100 mM). Further, BES buffer can be employed in the study of molecular biology, biological buffers, molecular biology reagents, and zwitterionic compounds.
Application
BES may be employed as binding buffer in modified Eagle′s medium during the binding assay of human melanoma cells. It may be used as biobuffer to investigate the aqueous medium self-assembly of heterometallic CuII/Li 3D coordination polymers.
Further, BES has found application in transfection studies, both in the preparation of reagents for transfection and in signaling assays related to Neural Melanocortin Receptors.
Features and Benefits
  • Suitable for Cell Culture media and as a Buffering solution in Biochemical and Molecular Biology Research
  • Effective Buffering from pH 2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L) with a pKa of 7.1 (25 °C)
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391334B289186329
BES &#8805;99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9879
BES
BES ULTROL&#174; Grade, &#8805;99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
Millipore
391334
BES
description
≥99.0% (titration)
description
ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
description
≥99% (titration)
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99% dry basis (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
cell analysis
form
crystalline
form
solid
form
crystalline powder
form
powder or crystals
pH
2.5-5.0 (25 °C, 213.3 g/L)
pH
-
pH
-
pH
4.5-6.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BES
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?