Przejdź do
BAM168072002
Magic Touch 2™ ice bucket with lid
capacity 2.5 L, black, pack of 1 ea
Synonim(y):
lab ice bucket, 168072002, M16807-2002, benchtop ice bucket with lid, insulated ice holder, lab ice container with lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
624,75 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M16807-2002
Material:
black , round
Packaging:
pack of 1 ea
624,75 zł
Cena katalogowa735,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black , round
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2002
capacity
2.5 L
General description
The new design of the Magic Touch 2 ice pans and ice buckets has improved durability and performance. With superior insulation properties, and chemical resistance, these ice pans can be used with ice, dry ice, dry ice-salt, solvent slurries or liquid nitrogen. The non-sweating closed cell won′t absorb moisture or odors, and the pan is virtually unbreakable under normal use conditions.
Features and Benefits
  • Snug fitting lids for additional insulation and protection
  • Expanded urethane is lightweight for easy transport
  • Fill line indicators
  • Built-in spouts to pour of unwanted liquid
  • Raised edges for ease in carrying
  • Lightly textured non-slip finish
  • Stackable
Legal Information
Magic Touch 2 is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAM168072001BAM168072003BAM168072004
description
capacity 2.5 L, black, pack of 1 ea
description
capacity 2.5 L, blue, pack of 1 ea
description
capacity 2.5 L, red, pack of 1 ea
description
capacity 2.5 L, green, pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2002
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2001
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2003
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2004
material
black , round
material
round , blue
material
red , round
material
round , green
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
capacity
2.5 L
capacity
2.5 L
capacity
2.5 L
capacity
2.5 L
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)