Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
material
tungsten carbide
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-10TCB
bead diam.
10 mm
compatibility
Tungsten carbide grinding jar
General description
Kulki ścierne z węglika wolframu charakteryzują się doskonałą odpornością na zużycie oraz odpornością na kwasy i zasady. Wysoka twardość może sprostać większości zastosowań związanych z kruszeniem i rafinacją proszków metali.
Application
Features and Benefits
- Wysoka gęstość
- Dobra odporność na kwasy i zasady
- Wysoka twardość zapewniająca odporność na zużycie
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bead diam. 10 mm, Tungsten carbide grinding jar | description bead diam. 15 mm, BeadBlaster™ 96 | description bead diam. 3/8-5/8 , fits 50 mL tubes, pack of 100 | description bead diam. × L 3/8 × 7/8 , fits 50 mL tubes |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPD9600-10TCB | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPD9600-15PTFB | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPD960038581 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPD960038781 |
| material tungsten carbide | material PTFE (with steel core) | material ceramic | material ceramic |
| compatibility Tungsten carbide grinding jar | compatibility BeadBlaster™ 96 | compatibility BeadBlaster™ 96 | compatibility BeadBlaster™ 96 |
| packaging pack of 2 | packaging pack of 2 | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 |
| bead diam. 10 mm | bead diam. 15 mm | bead diam. 3/8-5/8 , fits 50 mL tubes | bead diam. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?