Przejdź do
BPS78366
PARP Substrate Mixture 1
Synonim(y):
PARP Substrate Mixture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101613
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Proprietary mixture including biotinylated and non-biotinylated NAD+, optimized for use with BPS Bioscience′s poly(ADP) ribose polymerase (PARP) assay kits:
  • PARP1 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80551)
  • PARP2 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80552)
  • PARP3 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80553)
  • PARP10 Chemiluminescent Assay Kit (BPS Bioscience #80560)
Application
Suitable for use with cell extracts and purified PARP enzymes.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Tris-buffered solution
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BPS78371P0996AB16661
description
-
description
-
description
recombinant, expressed in E. coli
description
serum, Chemicon®
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)