Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47101613
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
U2 Assay Buffer is an assay buffer optimized for use with the BPS Bioscience Intrachain TR-FRET Assay Kits and Ubi-Mix (BPS Bioscience #82185).
Application
Screen molecules that inhibit ubiquitin ligase activity in drug discovery high throughput screening (HTS) applications, determine compound IC50 and perform real-time kinetics analyses in Intrachain TR-FRET assays.
Datasheet and Protocols may be found here.
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
This is a ready to use assay buffer.Aqueous solution.
Analysis Note
Avoid freeze/thaw cycles.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?