Merck
BR26539
BRAND®, accu-jet® S wspornik ścienny
White
Synonim(y):
Accu-Jet® S wall attachment, Accu-Jet® S wall fixture, Accu-Jet® S wall support, Pipette controller wall mount
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.04
UNSPSC Code:
41121514
eCl@ss:
32070201
Manufacturer/tradename:
BrandTech 26539
Material:
PBT , PC
Packaging:
pkg of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PBT , PC
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
BrandTech 26539
color
White
General description
Akcesoria do kontrolera pipet BRAND®, accu-jet® S
Application
przechowywanie kontrolera pipet marki®, accu-jet® S
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)