Przejdź do
C0289
Cholesteryl linoleate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-linoleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-linoleate, Cholesteryl 9,12-octadecadienoate, Cholesteryl octadecadienoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
452,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
841,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H76O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
649.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
210-065-9
MDL number:
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
form
powder
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h11-12,14-15,26,35-36,38-42H,7-10,13,16-25,27-34H2,1-6H3/b12-11-,15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
InChI key
NAACPBBQTFFYQB-LJAITQKLSA-N
Application
Cholesteryl linoleate was cosonicated with cholesterol to prepare dispersions were prepared to study the cholesterol to phospholipid ratio in red blood cell membrane. It was used as HPLC standard in the analysis of rat liver lipoproteins.
Biochem/physiol Actions
Cholesteryl linoleate is a major cholesterol ester found associated with the neutral core of low density lipoprotein. Receptor-LDL complexes are taken up by lysosomes and hydrolyzed to release cholesterol from the esters. The enzyme acid cholesteryl ester hydrolase is responsible for the hydrolysis of cholesteryl esters; a defective enzyme can result in the formation of atherosclerotic lesions in humans.
The most abundant cholesteryl ester in low density lipoprotein (LDL).
Packaging
Sealed ampule
Preparation Note
Cholesteryl linoleate yields clear, colorless solution in chloroform at 100 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
151114
description
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
description
97%
assay
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
assay
97%
functional group
ester
functional group
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
liquid crystal
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review