Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
9-12 nmol/min·mg
mol wt
~94 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CAMKK1(84254)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone 1F6, ascites fluid | description PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| mol wt ~94 kDa | mol wt antigen ~83.31 kDa | mol wt ~98 kDa |
| form buffered aqueous glycerol solution | form - | form buffered aqueous glycerol solution |
| specific activity 9-12 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity 200-270 nmol/min·mg |
| Gene Information human ... CAMKK1(84254) | Gene Information human ... CAMKK1(84254) | Gene Information human ... SRPK3(26576) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?