Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 916,00 zł 778,60 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2940,00 zł 2499,00 zł |
Informacje o tej pozycji
778,60 zł
Cena katalogowa916,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1CC3=C(NC(=S)NC3=O)c4ccccc4
InChI
1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26)
InChI key
RVNSQVIUFZVNAU-UHFFFAOYSA-N
Application
- as an inhibitor of sirutins (SIRT1 and 2) in hepatocarcinoma cell lines to test its effect on cellular viability and colony formation
- as a SIRT1 and SIRT2 inhibitor to test its effect on frizzled 7 (FZD7) expression in the breast cancer cells MDA-MB-231 and T-47D cells
- as a sirutin inhibitor in L929 cells to test its protective effect against tumor necrosis factor (TNF)-induced cell death
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC), white, powder | description The SIRT1/2 Inhibitor IV, Cambinol, also referenced under CAS 14513-15-6, controls the biological activity of SIRT1/2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications. | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white | color white | color white to beige | color faintly yellow to dark yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?