The Casein used to prepare this product is a mixture of Alpha-s1, Alpha-s2, Beta, and Kappa Casein. Combined, these forms of casein have a molecular weight range of 19 - 25.2 kDa. The Fluorescein isothiocyanate I isomer has a molecular weight of 389.38. The ratio of casein to FITC is approximately 11:1. A confirmed molecular weight has not been established.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 886,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
886,00 zł
type
Type III
Quality Segment
form
essentially salt-free, lyophilized powder
extent of labeling
≥50 μg FITC per mg solid
solubility
water: 5 mg/mL, clear to hazy
storage temp.
2-8°C
Application
- in accessing zona pellucida (ZP) and perivitelline space (PVS) to evaluate changes induced by protease treatment
- to make a reference line in immunochromatographic devices
- in running gel for the documentation of proteinases
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type III, essentially salt-free, lyophilized powder | description Type II, essentially salt-free, lyophilized powder | description ~20 mg/mL, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| solubility water: 5 mg/mL, clear to hazy | solubility water: 5 mg/mL, clear to hazy, yellow to orange | solubility - | solubility - |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| extent of labeling ≥50 μg FITC per mg solid | extent of labeling 20-50 μg FITC per mg solid | extent of labeling - | extent of labeling - |
| type Type III | type Type II | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Casein fluorescein isothiocyanate from bovine milk
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What's the mwt of fitc-casein in kda?