Przejdź do
C0639
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Synonim(y):
α-Chlorohydrin, α-Glycerol chlorohydrin, α-Monochlorohydrin, 3-MCPD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.54
EC Number:
202-492-4
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635684
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.04 mmHg ( 25 °C)
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
213 °C (lit.)
density
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
SSZWWUDQMAHNAQ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)