Przejdź do
C0644
Crystal Ponceau 6R
≥96% purity, powder
Synonim(y):
Acid Red 44, Brilliant Crystal Scarlet, Crystal Scarlet, Ponceau 6R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
877,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.43
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
220-441-4
MDL number:
Colour Index Number:
16250
877,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Crystal Ponceau 6R, Dye content ≥70 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
εmax
≥300 at 508-512 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1\N=N\c3cccc4ccccc34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O7S2.2Na/c23-17-9-8-13-10-14(30(24,25)26)11-18(31(27,28)29)19(13)20(17)22-21-16-7-3-5-12-4-1-2-6-15(12)16;;/h1-11,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b22-21+;;
InChI key
FUGCXLNGEHFIOA-ZPZFBZIMSA-L
Gene Information
Application
Crystal Ponceau 6R has been used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of collagen fibers and erythrocytes.
Biochem/physiol Actions
Crystal Ponceau 6R is mainly used in the MSB (martius yellow–crystal scarlet–methyl blue) staining procedure for the staining of connective tissue and fibrin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
96365B6008P7170
Ponceau 6R analytical standard
Supelco
96365
Ponceau 6R
description
Dye content ≥70 %
description
analytical standard
description
Dye content ≥55 %
description
BioReagent, suitable (for use in cellulose acetate electrophoresis), 0.1 % (w/v) in 5% acetic acid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
western blot: suitable
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
solubility
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)