Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
packaging
pkg of 1 × 100 ea
compatibility
configured for ABI, configured for PerkinElmer
General description
Empty Synthesis Columns are color coded and colorless empty column bodies with filters. C079300 empty synthesis column is a colorless body designed for ABI™ and Expedite™ Synthesizers.
Legal Information
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 0.2μmol (Colourless Body) | description 1 μmol (Colorless Body) | description Colorless Body, configured for ABI 3900 |
| compatibility configured for PerkinElmer, configured for ABI | compatibility configured for ABI, configured for PerkinElmer | compatibility configured for ABI 3900 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| packaging pkg of 1 × 100 ea | packaging pkg of 1 × 100 ea | packaging pkg of 1 × 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Empty Synthesis Column
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?