Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16F3N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow to brown
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(c3cccc(c3)C(F)(F)F)C(C#N)=C(N)Oc2c1
InChI
1S/C19H16F3N3O/c1-25(2)13-6-7-14-16(9-13)26-18(24)15(10-23)17(14)11-4-3-5-12(8-11)19(20,21)22/h3-9,17H,24H2,1-2H3
InChI key
GVINXTXGDDSXFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chromeceptin binds to multifunctional protein 2 (MFP-2); inhibits Insulin-like growth factor 2 (IGF2) signaling.
Chromeceptin inhibits Insulin-like growth factor 2 (IGF2) signaling by a process that begins with chromeceptin binding to multifunctional protein 2 (MFP-2). This interaction stimulates the expression of IGF binding protein 1 (IGFBP-1) and suppressor of cytokine signaling-3 (SOCS-3), both of which activate signal transducers and activators of transcription 6 (STAT6) to attenuate IGF signals.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description 96% | description technical grade, 90% | description 1-1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| form solid | form - | form liquid | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 96% | assay 90% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color yellow to brown | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?