Przejdź do
C0897
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
Synonim(y):
Citrate oxaloacetate lyase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-740-7
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥0.20 unit/mg solid
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
mol wt
>5 kDa
storage temp.
2-8°C
Application
Citrate Lyase from Klebsiella pneumoniae has been used in the digestion of low molecular weight human milk fraction (>5 kDa referred to as 5kF).
Biochem/physiol Actions
Citrate lyase is found in several microorganisms and catalyzes the first step of citrate degradation, forming acetate and oxaloacetate. The enzyme contains 3 polypeptide subunits, α-subunit (a transferase), β-subunit (acyl lyase) and γ-subunit (acyl-carrier protein).
Physical form
Lyophilized powder containing bovine serum albumin, sucrose, and MgSO4
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of citrate to oxalacetate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3260L4268
description
lyophilized powder, ≥0.20 unit/mg solid
description
liquid, ≥100 units/mg protein
description
purified by phenol extraction
specific activity
≥0.20 unit/mg solid
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
>5 kDa
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)