Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
130,00 zł
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0513
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
red
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Holds 72 x 13-mm tubes, red | description Holds 72 x 13-mm tubes, blue | description Holds 72 x 13-mm tubes, white | description Holds 72 x 13-mm tubes, yellow |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0513 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0313 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0013 | manufacturer/tradename Nalgene® 5970-0213 |
| feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes | feature Holds 72 x 13-mm tubes |
| material polyketone | material polyketone | material polyketone | material polyketone |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| color red | color blue | color white | color yellow |
| L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm | L × W × H 200 mm × 102 mm × 57 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire™ full racks, polyketone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?