Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0004
Material:
polystyrene
110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
color
green
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description green | description yellow | description white | description red |
| manufacturer/tradename Nalgene 5045-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0000 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0005 |
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| color green | color yellow | color white | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?