Przejdź do
C1049
(+)-Calcium L-tartrate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4O6Ca · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.15 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-621-5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC1=O
InChI
1S/C4H6O6.Ca/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
GUPPESBEIQALOS-ZVGUSBNCSA-L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)