Przejdź do
C1141
Z-Phe-Leu
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
N-CBZ-Phe-Leu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H28N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.48
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Z-Phe-Leu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O5/c1-16(2)13-20(22(27)28)24-21(26)19(14-17-9-5-3-6-10-17)25-23(29)30-15-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19-20H,13-15H2,1-2H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
IBOXOGVHBFUSFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-CBZ-Phe-Leu (Z-phe-Ieu) (CBZ-phenylalanylleucine) is an N-terminal protected Cbz-dipeptide substrate used to differentiate, characterize and kinetically analyze various carboxypeptidase(s).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)