Przejdź do
C-12072
Ludzkie komórki brodawki skórnej mieszków włosowych (HFDPC)
500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human dermis
Morphology:
( dermal)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human dermis
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( dermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki brodawek mieszków włosowych (HFDPC) są izolowane głównie z ludzkiej skóry właściwej głowy, pochodzącej z okolicy potylicznej lub skroniowej, i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Informacje na temat koloru włosów i skóry dawcy są dostępne na żądanie. Brodawki skórne są osadzone w bogatej w lamininę i kolagen IV macierzy zewnątrzkomórkowej u podstawy mieszków włosowych. Są one niezbędne do indukcji i utrzymania wzrostu włosów. Ponieważ posiadają receptory androgenowe, mogą być wykorzystywane do badań przesiewowych in vitro odczynników blokujących androgeny.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Follicle Dermal Papilla Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Immunohistochemical tests for significant markers, e.g. alkaline phosphatase, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 5000 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Fosfataza alkaliczna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)