Przejdź do
C-12203
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC)
Pooled, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki HUVEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilical cord vein
Morphology:
( endothelial)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human umbilical cord vein
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) są izolowane z żyły pępowinowej. Są one powszechnie wykorzystywane do badań fizjologicznych i farmakologicznych, takich jak transport makrocząsteczek, krzepnięcie krwi, angiogeneza i fibrynoliza. HUVEC są izolowane z puli dawców (z maksymalnie czterech różnych pępowin) w standardowej pożywce do wzrostu komórek śródbłonka i dostarczane w formie kriokonserwowanej. (Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy pępowinowej (HUAEC) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie).
Biochem/physiol Actions
Żyła
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Endothelial Cells from large vessels. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF) and CD31, as well as Dil-Ac-LDL uptake assays are also carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 5000 - 10000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P1 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)