Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) są izolowane z żyły pępowinowej. Są one powszechnie wykorzystywane do badań fizjologicznych i farmakologicznych, takich jak transport makrocząsteczek, krzepnięcie krwi, angiogeneza i fibrynoliza. HUVEC są izolowane od pojedynczych dawców w pożywce do wzrostu komórek śródbłonka 2, która jest wolna od ECGS i zawiera dodatkowe IGF i VEGF oraz jest dostarczana w formacie proliferacyjnym. (Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy pępowinowej (HUAEC) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie).
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Endothelial Cells from large vessels. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Flow cytometric analyses for cell-type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF) and CD31, as well as Dil-Ac-LDL uptake assays are also carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 5000 - 10000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P1 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej 2 (HUVEC 2)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?