Przejdź do
C-12212
Ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC)
Adult, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
HDMEC, Komórki śródbłonka mikronaczyniowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human dermis (adult)
Morphology:
( endothelial)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human dermis (adult)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC) są izolowane ze skóry właściwej dorosłej osoby (różne lokalizacje) i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Ponieważ skóra właściwa zawiera naczynia krwionośne i limfatyczne, HDMEC obejmują komórki śródbłonka mikronaczyniowego krwi i limfy. Oba mają wspólne pochodzenie i można je zidentyfikować za pomocą kilku markerów.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Microvascular Endothelial Cells. They are tested for cell morphology and cell type specific markers, e.g. von Willebrand Factor (vWF), CD31 and Podoplanin using flow cytometric analyses. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) without antibiotics or antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość namnażania: 10000 - 20000 komórek na cm2Pasaż po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: dodatni czynnik von Willebranda (vWF), dodatni CD31, dodatni wychwyt Dil-Ac-LDL Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C14016C12215C12210
description
Adult, 500,000 cryopreserved cells
description
Adult, 1 million cells per pellet
description
Pre-screened, juvenile donor, 500,000 cryopreserved cells
description
Juvenile foreskin, 500,000 cryopreserved cells
morphology
( endothelial)
morphology
(endothelial)
morphology
( endothelial)
morphology
( endothelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human dermis (adult)
biological source
human dermis (adult)
biological source
human foreskin (juvenile dermis)
biological source
human foreskin (juvenile dermis)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)