Przejdź do
C-12302
Normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF)
Adult, 500,000 cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki NHDF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026zSchnelldorf Distribution
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human dermis
Morphology:
(fibroblast)
2690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human dermis
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(fibroblast)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) są izolowane ze skóry właściwej dorosłego człowieka (w różnych lokalizacjach) i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Mogą być wykorzystywane do badań nad gojeniem się ran i badań dermatologicznych w celu zbadania chorób takich jak twardzina, włókniakomięsak, zwłóknienie, kseroderma barwnikowa i histiocytoma. Co więcej, fibroblasty są ważne w badaniach nad rakiem, regeneracją tkanek i inżynierią tkankową. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) hodowane w pożywce M2 od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Subculture Routine –Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human Fibroblasts. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Flow cytometric analyses of the fibroblast specific antigen CD90 are performed for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 or 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 3500 - 7000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: CD90 pozytywne Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)