Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
packaging
pkg of 500,000 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Application
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe M3 są izolowane przy użyciu wolnego od surowicy, BPE i PMA podłoża do wzrostu melanocytów M3. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek wyizolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M3, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Analysis Note
Other Notes
Przejście po rozmrożeniu: P2
Testowane markery: Mel-5 pozytywny
Gwarantowane podwojenie populacji: > 15
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Adult, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 500,000 cryopreserved cells | description Adult, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 1 million cells per pellet | description Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 1 million cells per pellet | description Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 500,000 cryopreserved cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −196°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging - | packaging - | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe 3 (NHEM 3)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?