Przejdź do
C-12422
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe 3 (NHEM 3)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 500,000 cryopreserved cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 500,000 cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) są izolowane z naskórka młodocianego napletka i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Melanocyty znajdują się w warstwie podstawnej, ale rozgałęziają się między keratynocytami w warstwach ponadpodstawnych. Około 5-10% komórek naskórka to melanocyty. Głównym zadaniem melanocytów jest produkcja melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację skóry, oczu i włosów. Melanina chroni komórki w skórze i w głębszych warstwach przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Jest ona produkowana i przechowywana w melanosomach, które znajdują się w pobliżu błony melanocytów, ale może być również przenoszona do sąsiednich keratynocytów.
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe M3 są izolowane przy użyciu wolnego od surowicy, BPE i PMA podłoża do wzrostu melanocytów M3. Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek wyizolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M3, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Preparation Note
Podłoże do wzrostu melanocytów M3 (C-4310)
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Normal Human Epidermal Melanocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, immunohistochemical tests for the cell-type specific marker, Mel-5, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 5000 - 10000 komórek na cm2
Przejście po rozmrożeniu: P2
Testowane markery: Mel-5 pozytywny
Gwarantowane podwojenie populacji: > 15
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)