Przejdź do
C-12450
Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM)
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 500,000 proliferating cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human foreskin (juvenile epidermis)
Morphology:
(epidermal)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epidermal)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne normalne ludzkie melanocyty naskórkowe (NHEM) są izolowane z naskórka młodocianego napletka i są dostarczane w formacie proliferacyjnym. Melanocyty znajdują się w warstwie podstawnej, ale rozgałęziają się między keratynocytami w warstwach ponadpodstawnych. Około 5-10% komórek naskórka to melanocyty. Głównym zadaniem melanocytów jest produkcja melaniny, białka odpowiedzialnego za pigmentację skóry, oczu i włosów. Melanina chroni komórki w skórze i w głębszych warstwach przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Melanina jest produkowana i przechowywana w melanosomach, które znajdują się w pobliżu błony melanocytów, ale może być również przenoszona do sąsiednich keratynocytów. Normalne ludzkie melanocyty naskórkowe są izolowane przy użyciu wolnej od surowicy pożywki do wzrostu melanocytów zawierającej PMA (Phorbol Myristate Acetate). Ponieważ PMA jest mitogenem promującym nowotwory, może zakłócać metody eksperymentalne. Dlatego zalecamy stosowanie komórek wyizolowanych w pożywce do wzrostu melanocytów M2, a także stosowanie tej pożywki do hodowli. Normalne ludzkie keratynocyty naskórkowe (NHEK) i normalne ludzkie fibroblasty skórne (NHDF) od tego samego dawcy są dostępne na żądanie.
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Normal Human Epidermal Melanocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, immunohistochemical tests for the cell-type specific marker, Mel-5, are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages up to 15 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 5000 - 10000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Mel-5 pozytywny Gwarantowane podwojenie populacji: >15
PMA-containing Melanocyte Growth Medium
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C12400C14040C12472
description
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 500,000 proliferating cells
description
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 500,000 cryopreserved cells
description
Juvenile foreskin, isolated in PMA-containing Melanocyte Growth Medium, 1 million cells per pellet
description
Juvenile foreskin, isolated in PMA-free Melanocyte Growth Medium M3, 500,000 proliferating cells.
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
biological source
human foreskin (juvenile epidermis)
biological source
-
morphology
(epidermal)
morphology
(epidermal)
morphology
(epidermal)
morphology
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)