Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5780,00 zł
biological source
human umbilical cord artery
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(smooth muscle)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 500,000 proliferating cells | description 1 million cells per pellet | description 500,000 cryopreserved cells | description - |
| morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) | morphology (smooth muscle) | morphology smooth muscle |
| biological source human umbilical cord artery | biological source human umbilical cord artery | biological source human umbilical cord artery | biological source human umbilicus (normal arteries) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −196°C | storage temp. −196°C |
| packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 1,000,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells | packaging pkg of 500,000 cells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie komórki mięśni gładkich tętnicy pępowinowej (HUASMC)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?