Przejdź do
C-12665
Ludzkie komórki nabłonka nerek (HREpC)
500,000 cryopreserved cells
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human kidney
Morphology:
(epithelial)
6260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human kidney
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(epithelial)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie komórki nabłonkowe nerek (HREpC) są izolowane z dorosłych nerek i są dostarczane w formie kriokonserwowanej. Nerki mają bardzo złożoną strukturę i zawierają różnorodne nabłonki, takie jak te w kanalikach krętych, korowych przewodach zbiorczych, kielichach i miedniczkach nerkowych. Komórki nabłonkowe obecne w poszczególnych przewodach i kanalikach różnią się pod względem morfologii i funkcji fizjologicznych. W związku z tym HREpC składa się z heterogenicznej populacji komórek nabłonkowych. Ważne procesy fizjologiczne, takie jak osmoregulacja i wydalanie, można badać za pomocą HREpC in vitro.
Biochem/physiol Actions
Nerka
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Epithelial Cells. They are tested for cell morphology, adherence rate and cell viability. Furthermore, flow cytometric analyses for the cell-type specific marker cytokeratin are carried out for each lot. Growth performance is tested through multiple passages under culture conditions without antibiotics and antimycotics. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość pożywki: 10000 - 15000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Cytokeratyna dodatnia Gwarantowane podwojenie populacji: >15
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C12666C14067C12660
description
500,000 cryopreserved cells
description
500,000 proliferating cells
description
1 million cells per pellet
description
500,000 cryopreserved cells
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
morphology
(epithelial)
biological source
human kidney
biological source
human kidney
biological source
human kidney
biological source
human kidney (cortex)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,000,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Bonjour, est-ce que ces cellules sont des cellules primaires? Sinon, à quel passage? Sont-elles immortalisées? Merci, cordialement
    1 answer
    1. This product is Primary Human Renal Epithelial Cells (HREpC) isolated from the adult kidney and provided in a cryopreserved format. The passage after thawing will be P2.