Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human adipose tissue (subcutaneous or visceral)
Morphology:
(adipocytes)
4110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human adipose tissue (subcutaneous or visceral)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(adipocytes)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Pierwotne ludzkie białe preadipocyty (HWP) są izolowane z dorosłej podskórnej lub trzewnej tkanki tłuszczowej z różnych lokalizacji (informacje o źródle partii są dostępne na żądanie) i dostarczane w formie kriokonserwowanej. Tkanka tłuszczowa ma kluczowe znaczenie w magazynowaniu energii i homeostazie metabolicznej. Wzrost tkanki tłuszczowej wynika albo z powiększenia dojrzałych adipocytów, albo z różnicowania komórek prekursorowych adipocytów (preadipocytów) w nowe dojrzałe adipocyty. Te preadipocyty są już obecne w tkankach tłuszczowych. Mogą one namnażać się przez całe dorosłe życie i zastępować komórki, które zróżnicowały się w dojrzałe adipocyty. Ponieważ proces różnicowania jest kontrolowany przez różne czynniki wzrostu i hormony, preadipocyty są odpowiednie do badania mechanizmów fizjologicznych kontrolujących proliferację, różnicowanie i funkcję tkanki tłuszczowej.
Biochem/physiol Actions
Tkanka tłuszczowa
Preparation Note
Click here for more information.
Analysis Note
Rigid quality control tests are performed for each lot of Human White Preadipocytes. They are tested for cell morphology, adherence rate, and cell viability. Growth performance is tested through multiple passages up to 10 population doublings (PD) under culture conditions without antibiotics and antimycotics. Furthermore, each lot of Human White Preadipocytes is extensively tested for its capacity to differentiate into mature adipocytes. In addition, all cells have been tested for the absence of HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1, HTLV-2 and microbial contaminants (fungi, bacteria, and mycoplasma).
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 5000 komórek na cm2Przejście po rozmrożeniu: P2 Testowane markery: Testowane różnicowanie w adipocyty Gwarantowane podwojenie populacji: >10
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie białe preadipocyty (HWP)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?