Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood (monocyte)
Morphology:
(macrophages)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human blood (monocyte)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 1,500,000 cells
morphology
(macrophages)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Kriokonserwowane ludzkie makrofagi pochodzące z monocytów (hMDM) są wygodne i łatwe w użyciu. Rozmrożone komórki można umieszczać we wszystkich formatach naczyń do hodowli tkankowych i utrzymywać jako przylegające, biologicznie funkcjonalne kultury przez kilka tygodni. Kriokonserwowane ludzkie makrofagi są wytwarzane z monocytów w podłożu M1 Macrophage Generation Media DXF i są dostępne jako nieaktywowane, w pełni spolaryzowane komórki M1- (GM-CSF). Po 9-10 dniach różnicowania makrofagi M1 są kriokonserwowane przy użyciu Cryo-SFM. Każda fiolka zawiera ponad 1,5 miliona żywych komórek po rozmrożeniu.
Biochem/physiol Actions
Monocyt
Preparation Note
Click here for more information.
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 100000 komórek na cm2Testowane markery: CD80 dodatnie, CD68 dodatnie Uwaga: Posadzone komórki nie proliferują. Zalecana gęstość namnażania w celu uzyskania przylegającej monowarstwy komórek o konfluencji 70-90%.
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ludzkie makrofagi M1 (hMDM-GMCSF(-))
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?