Przejdź do
C-12915
Ludzkie makrofagi M2 (hMDM-MCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 1.5 million cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki hMDM-MCSF(-)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood (monocyte)
Morphology:
(macrophages)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood (monocyte)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 1,500,000 cells
morphology
(macrophages)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Kriokonserwowane ludzkie makrofagi pochodzące z monocytów (hMDM) są wygodne i łatwe w użyciu. Rozmrożone komórki można umieszczać we wszystkich formatach naczyń do hodowli tkankowych i utrzymywać jako przylegające, biologicznie funkcjonalne kultury przez kilka tygodni. Kriokonserwowane ludzkie makrofagi są wytwarzane z monocytów w pożywce M2 Macrophage Generation Media DXF i są dostępne jako nieaktywowane, w pełni spolaryzowane komórki M2- (M-CSF). Po 9-10 dniach różnicowania makrofagi M2 są kriokonserwowane przy użyciu Cryo-SFM. Każda fiolka zawiera ponad 1,5 miliona żywych komórek po rozmrożeniu.
Biochem/physiol Actions
Monocyt
Preparation Note
Click here for more information.
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 200000 komórek na cm2Testowane markery: CD163 dodatnie, CD68 dodatnie Uwaga: Posadzone komórki nie proliferują. Zalecana gęstość namnażania w celu uzyskania przylegającej monowarstwy komórek o konfluencji 70-90%.
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)